Koper(II)oxide ≥94%, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
23144.263EA
158
EUR
23144.263
23144.410
Koper(II)oxide ≥94%, powder, TECHNICAL
Koper(II)oxide
Formule:
CuO Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1326 °C Dichtheid: 4,9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010979 CAS nummer: 1317-38-0 EINECS: 215-269-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02674 |
Specification Test Results
Assay | Min. 94 % |