Koper(II)oxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
8169.1 8169.2
ROTH8169.1EA 0 EUR
ROTH8169.1 ROTH8169.2
Koper(II)oxide
Koper(II)oxide
Formule: CuO
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1326 °C
Dichtheid: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010979
CAS nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674