Kopersulfaat, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
A13986.0BEA
134
EUR
A13986.0B
A13986.0I
A13986.30
Kopersulfaat, watervrij 98%
Koper(II)sulfaat
Purity: 98%
CAS No.: 7758-98-7
Molecular Formula: CuO4S
Formula Weight: 159.60
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
CuSO₄ Smeltpunt: >560 °C Dichtheid: 3,6 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010981 CAS nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2653 |