Kopersulfaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cupric sulphate
P023.1 P023.2
ROTHP023.1EA 40.9 EUR
ROTHP023.1 ROTHP023.2
Kopersulfaat
Koper(II)sulfaat
Formule: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Smeltpunt: 200
Dichtheid: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010981
CAS nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02722