Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Disilver sulphate
21589.153EA
238
EUR
21589.153
21589.233
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
Silver sulphate
Formule:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 g/mol Kookpunt: 1085 Smeltpunt: 655 Dichtheid: 5.45 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003407 CAS nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,08603 |
|
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |