Silver sulphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Disilver sulphate
6791.1 6791.2
ROTH6791.1EA 0 EUR
ROTH6791.1 ROTH6791.2
Silver sulphate
Silver sulphate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Kookpunt: 1085
Smeltpunt: 655
Dichtheid: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003407
CAS nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM