Zinc bromide 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Zinc (II) bromide
212770025
212770100
212770500
ACRO212770025EA
36.5
EUR
ACRO212770025
ACRO212770100
ACRO212770500
Zinc bromide 99.999% (trace metals basis), extra pure
Zinc bromide
Formule:
Br₂Zn MW: 225.2 g/mol Kookpunt: 670…680 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 394 Dichtheid: 4.22 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011294 CAS nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 13,10182 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |