Zinkchloride, watervrij 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
A16281.0CEA 286 EUR
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
Zinkchloride, watervrij 98+%
Zinkchloride
Purity: 98+% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formule: ZnCl₂
Kookpunt: 732 °C
Smeltpunt: 290 °C
Dichtheid: 2,91
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011295
CAS nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132