Zinkchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
3533.1 3533.2
ROTH3533.1EA 0 EUR
ROTH3533.1 ROTH3533.2
Zinkchloride
Zinkchloride
Formule: ZnCl₂
Kookpunt: 732 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 283 °C
Dichtheid: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011295
CAS nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185