Zinc cyanide 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Zinc (II) cyanide
368070050
368072500
368070010
ACRO368070050EA
22.1
EUR
ACRO368070050
ACRO368072500
ACRO368070010
Zinc cyanide 98%, pure
Zinc cyanide
Formule:
C₂N₂Zn MW: 117.43 g/mol Smeltpunt: 800 Dichtheid: 1.852 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011292 CAS nummer: 557-21-1 EINECS: 209-162-9 UN: 1713 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,10264 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |