Zinc cyanide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc (II) cyanide
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
L15836.14EA 26.4 EUR
L15836.14 L15836.22 L15836.0B
Zinc cyanide ≥98%
Zinc cyanide
Purity: 98% CAS No.: 557-21-1 Molecular Formula: Zn(CN)2 Formula Weight: 117.42 Melting Point: 800° dec. Beilstein Reference: 4124366 Merck Reference: 14,10135 UN No.: 1713 MDL No.: MFCD00011292
Formule: C₂N₂Zn
Dichtheid: 1,852
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011292
CAS nummer: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,10135