Cadmiumiodid 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 152 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Cadmiumiodid 99%
Cadmiumiodid
Formule: CdI₂
Kookpunt: 787 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 388 °C
Dichtheid: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010920
CAS nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %