Cadmiumiodid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18079.14
A18079.22
A18079.14EA
34.1
EUR
A18079.14
A18079.22
Cadmiumiodid ≥98%
Cadmiumiodid
Purity: 98%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formule:
CdI₂ Kookpunt: 787 °C Smeltpunt: 387…389 °C Dichtheid: 5,67 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010920 CAS nummer: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1621 |