Mercury(II) iodide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16130.22 A16130.36
A16130.22EA 98.1 EUR
A16130.22 A16130.36
Mercury(II) iodide ≥99%
Mercury(II) iodide
Purity: 99+% CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
Formule: HgI₂
Kookpunt: 350 °C (sublimatie)
Smeltpunt: 259 °C
Dichtheid: 6,28
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011044
CAS nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5879