Zinc iodide 98+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Zinc (II) iodide
208060500
208062500
208060010
ACRO208060500EA
58.1
EUR
ACRO208060500
ACRO208062500
ACRO208060010
Zinc iodide 98+%, pure
Zinc iodide
Formule:
I₂Zn Kookpunt: 620 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 446 °C Dichtheid: 4,74 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011299 CAS nummer: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,10269 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |