Zinc iodide 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
212760050
212760250
ACRO212760050EA
57.8
EUR
ACRO212760050
ACRO212760250
Zinc iodide 99.999% (trace metals basis), extra pure
Zinc iodide
Formule:
I₂Zn Kookpunt: 620 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 446 °C Dichtheid: 4,74 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011299 CAS nummer: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,10269 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |