Cadmiumsulfide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Cadmium (II) sulphide
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
A14544.22EA
28.8
EUR
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
Cadmiumsulfide ≥98%
Cadmiumsulfide
Purity: 98%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Formule:
CdS Dichtheid: 4,82 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010922 CAS nummer: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1628 |