Zinc sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 101 EUR
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Zinc sulphide ≥98%
Zinc sulphide
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Formule: SZn
Smeltpunt: 1700 °C
Dichtheid: 4,10
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011301
CAS nummer: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160