Zinc selenide
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc (II) selenide
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 27.4 EUR
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Zinc selenide
Zinc selenide
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Formule: SeZn
MW: 144.35 g/mol
Smeltpunt: >1100 °C
Dichtheid: 5.42
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011296
CAS nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,10290