Mercury(II) sulphate, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7464.1000EA 0 EUR
7464.1000 7464.2500
Mercury(II) sulphate, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Mercury(II) sulphate
Formule: HgSO₄
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011047
CAS nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914