Titaantetrachloride 99.9%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Titanium tetrachloride
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 63.5 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Titaantetrachloride 99.9%
Titaantetrachloride
Formule: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Kookpunt: 136
Smeltpunt: –24 °C
Dichtheid: 1.72 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011267
CAS nummer: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,09555
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm