Titanium(IV) iodide, watervrij ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7720-83-4
Molecular Formula: TiI4
Formula Weight: 555.52
Physical Form: Lump, Ampouled under argon
Density: 4.30
Melting Point: 150°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043077
Formule:
I₄Ti Kookpunt: 360 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 150 °C Dichtheid: 4,30 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00043077 CAS nummer: 7720-83-4 EINECS: 231-754-0 UN: 3260 ADR: 8,II |