Titanium(II) oxide ≥99.9% (metals basis), pellets
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formule:
OTi Kookpunt: >3000 °C Smeltpunt: 1700 °C Dichtheid: 4,95 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036279 CAS nummer: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |