Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 71.2 EUR
44429.30 44429.A1 44429.A7
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Titanium(IV) oxide anatase
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Formule: TiO₂
Kookpunt: 2900 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1855 °C
Dichtheid: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011269
CAS nummer: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549