Titanium(IV) oxide rutile ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2, 97% min rutile phase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 0.9-1.6 Micron APS Powder, S.A. 3.3-6.1 m2/g
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formule:
O₂Ti Kookpunt: 2500…3000 °C Smeltpunt: 1830…1850 °C Dichtheid: 4,23 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011269 CAS nummer: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |