Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 48.8 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000
Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Titanium(IV) isopropoxide
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23 g/mol
Kookpunt: 240
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 51
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008871
CAS nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614