Titanium(IV) ethanolate (33 - 35% TiO₂)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
223760500
223762500
223760010
ACRO223760500EA
71.7
EUR
ACRO223760500
ACRO223762500
ACRO223760010
Titanium(IV) ethanolate (33 - 35% TiO₂)
Titanium(IV) ethanolate
Formule:
C₈H₂₀O₄Ti Kookpunt: 150…152 °C (10 mmHg) Smeltpunt: –40 °C Dichtheid: 1,09 g/cm³ Vlampunt: 33 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009071 CAS nummer: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
Titration Complexometric | 33 to 35 % (TiO2) |