Titanium(IV) methoxide ≥95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 95%
CAS No.: 992-92-7
Molecular Formula: Ti(OCH3)4.(CH3OH)x, x
Formule:
C₄H₁₂O₄Ti Kookpunt: 243 °C (52 mmHg) Smeltpunt: 200…210 °C Vlampunt: 48 °C (118 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014883 CAS nummer: 992-92-7 EINECS: 213-596-4 UN: 3181 ADR: 4.1,III |