Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Titanium disulphide
12826.06 12826.14
12826.06EA 274 EUR
12826.06 12826.14
Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Titanium(IV) sulphide
Purity: 99.8% CAS No.: 12039-13-3 Molecular Formula: TiS2 (approx.) Formula Weight: 112.03 Physical Form: -200 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00049598
Formule: S₂Ti
MW: 112.01 g/mol
Dichtheid: 3.22 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049598
CAS nummer: 12039-13-3
EINECS: 234-883-0
UN: 3174
ADR: 4.2 III