Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
81135.04 81135.09 81135.18
81135.04EA 75.7 EUR
81135.04 81135.09 81135.18
Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Vanadium(III) bromide
Purity: 99.5% CAS No.: 13470-26-3 Molecular Formula: VBr3 Formula Weight: 290.67 Physical Form: Crystalline Density: 4.00 Melting Point: dec. UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00049695
Formule: Br₃V
MW: 290.65 g/mol
Smeltpunt: Dec.
Dichtheid: 4.00
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049695
CAS nummer: 13470-26-3
EINECS: 236-736-6
UN: 3260
ADR: 8 II