Chroom(II)chloride, anhydrous 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chromium dichloride
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 84.9 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chroom(II)chloride, anhydrous 97%
Chroom(II)chloride
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formule: Cl₂Cr
MW: 122.9 g/mol
Kookpunt: 1302
Smeltpunt: 824 °C
Dichtheid: 2.878
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010947
CAS nummer: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2244