Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tungsten hexachloride
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 60.4 EUR
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Tungsten(VI) chloride
Formule: Cl₆W
Kookpunt: 347 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 275 °C
Dichtheid: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011463
CAS nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %