Tungsten trioxide 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tungsten (VI) oxide
214211000 214215000
ACRO214211000EA 78.7 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Tungsten trioxide 99+%
Tungsten trioxide
Formule: O₃W
MW: 231.84 g/mol
Smeltpunt: 1470…1475 °C
Dichtheid: 7.16
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011466
CAS nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %