Tungsten trioxide ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
11828.22EA 75.7 EUR
11828.22 11828.36 11828.A3
Tungsten trioxide ≥99.8% (metals basis)
Tungsten trioxide
In manufacture of tungsten and tungstates, and in alloys, in fire-proofing fabrics, and as a ceramic pigment
Formule: O₃W
MW: 231,84 g/mol
Smeltpunt: 1473 °C
Dichtheid: 7,16
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011466
CAS nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947