Molybdenum(IV) sulphide 98.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
215781000
215785000
215780025
ACRO215781000EA
86.7
EUR
ACRO215781000
ACRO215785000
ACRO215780025
Molybdenum(IV) sulphide 98.5%
Molybdenum(IV) sulphide
Formule:
MoS₂ Smeltpunt: 2375 °C Dichtheid: 4,8 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003470 CAS nummer: 1317-33-5 EINECS: 215-263-9 Merck Index: 12,06318 |
Specification Test Results
Appearance | Grey to black Powder |
Assay | ≥98.0 % (MoS2) |