Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39493.02 39493.04
39493.02EA 151 EUR
39493.02 39493.04
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-64-2 Molecular Formula: IrBr4 Formula Weight: 511.84 Physical Form: Crystalline Odour: Acrid MDL No.: MFCD00049467
Formule: Br₄Ir
MW: 511.84 g/mol
Smeltpunt: Dec.
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049467
CAS nummer: 7789-64-2
EINECS: 232-180-3