Nikkeldibromide 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 106 EUR
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Nikkeldibromide 99%
Nikkeldibromide
Formule: Br₂Ni
Smeltpunt: 963 °C
Dichtheid: 5,09 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011141
CAS nummer: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06585
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)