Nikkeldibromide, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formule:
Br₂Ni Smeltpunt: 963 °C Dichtheid: 5,098 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011141 CAS nummer: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6502 |