Kobaltdichloride, anhydrous 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
B22031.14 B22031.22 B22031.36
B22031.14EA 33.5 EUR
B22031.14 B22031.22 B22031.36
Kobaltdichloride, anhydrous 97%
Kobaltdichloride
Purity: 97% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formule: Cl₂Co
Kookpunt: 1049 °C
Smeltpunt: 735 °C
Dichtheid: 3,367
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010938
CAS nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437