Kobaltdichloride, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 62.1 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Kobaltdichloride, anhydrous for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kobaltdichloride
Formule: Cl₂Co
Kookpunt: 1049 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 735 °C
Dichtheid: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010938
CAS nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)