Nikkeldichloride, anhydrous 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Nickel dichloride
B22085.14
B22085.22
B22085.36
B22085.14EA
32.3
EUR
B22085.14
B22085.22
B22085.36
Nikkeldichloride, anhydrous 98%
Nikkeldichloride
Purity: 98%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formule:
Cl₂Ni Smeltpunt: 1001 °C Dichtheid: 3,55 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011142 CAS nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6505 |