Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, watervrij
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
419105000
419100025
ACRO419105000EA
648
EUR
ACRO419105000
ACRO419100025
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, watervrij
Rhodium(III) chloride
Formule:
Cl₃Rh Kookpunt: 717 °C (730 mmHg) Smeltpunt: 450 °C Dichtheid: 5,38 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011204 CAS nummer: 10049-07-7 EINECS: 233-165-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,08355 |
Specification Test Results
Appearance | Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules |
Assay | 48.6 to 49.2 % (Rh) |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |