Nikkeldijodide, watervrij ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
22893.06
22893.14
22893.06EA
56.3
EUR
22893.06
22893.14
Nikkeldijodide, watervrij ≥99.5% (metals basis)
Nikkeldijodide
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Formule:
I₂Ni Smeltpunt: 797 °C Dichtheid: 5,834 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016264 CAS nummer: 13462-90-3 EINECS: 236-666-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06594 |