Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Platinum diiodide, Platinum(II) iodide
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 64.6 EUR
12170.01 12170.03 12170.06
Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platinum(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Formule: I₂Pt
Dichtheid: 6,403 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011183
CAS nummer: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Merck Index: 12,07688