Iridium(IV) oxide 99%, powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 701 EUR
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV) oxide 99%, powder
Iridium(IV) oxide
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formule: IrO₂
Kookpunt: –27 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –102 °C
Dichtheid: 11,7
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011065
CAS nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II