Nikkelmonoxide, Technipur®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 169 EUR
1.00782.1000 1.00782.9025
Nikkelmonoxide, Technipur®
Nikkelmonoxide
Formule: NiO
Smeltpunt: 1990 °C
Dichtheid: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011145
CAS nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7