Nikkelmonoxide, zwart 76% Ni
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 29.2 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nikkelmonoxide, zwart 76% Ni
Nikkelmonoxide
Formule: NiO
Smeltpunt: 1960 °C
Dichtheid: 6,72 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011145
CAS nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 13,06540
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)