Nikkelmonoxide, zwart (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
87302.30 87302.A1
87302.30EA 105 EUR
87302.30 87302.A1
Nikkelmonoxide, zwart (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Nikkelmonoxide
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formule: NiO
Smeltpunt: 1984 °C
Dichtheid: 6,67
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011145
CAS nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512