Ruthenium(IV) oxide, watervrij 99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10816.14
A10816.03
A10816.06
A10816.14EA
2060
EUR
A10816.14
A10816.03
A10816.06
Ruthenium(IV) oxide, watervrij 99.9% (metals basis)
Ruthenium(IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formule:
O₂Ru Dichtheid: 6,97 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011210 CAS nummer: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |