Pentadecan-15-olide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11341.14
A11341.22
A11341.14EA
36.2
EUR
A11341.14
A11341.22
Pentadecan-15-olide ≥98%
Pentadecan-15-olide
Purity: 98%
CAS No.: 106-02-5
Molecular Formula: C15H28O2
Formula Weight: 240.39
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₂₈O₂ Kookpunt: 137 °C (2 mmHg) Smeltpunt: 33…37 °C Dichtheid: 0,918 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039667 CAS nummer: 106-02-5 EINECS: 203-354-6 Merck Index: 14,3910 |